Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ HPLC columns, BAKERBOND™ BDC C18
These columns are ideal for the determination of pharmaceutical active components
2560.00 CHF - 3620.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analytische Chemie |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 120 Å |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10221292
|
Avantor™
7441-01 |
150 mm |
2560.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10724479
|
Avantor™
7441-00 |
250 mm |
3620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- They are endcapped and suitable for chromatography of basic compounds
- Excellent column to column and batch to batch reproduciblity
- Sharp peaks and improved symmetry
- The BAKERBOND™ BDC C18 phase receives a special base deactivation treatment during silica material manufacture to reduce silanophilic activity
Spezifikation
Analytische Chemie | |
5 μm | |
1 |
4,6 mm | |
120 Å | |
C18 |