Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ HPLC columns, BAKERBOND™ BDC C18
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sie sind mit Endkappen versehen und für die Chromatographie von Basisverbindungen geeignet
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und von Charge zu Charge
- Scharfe Spitzen und verbesserte Symmetrie
- Die BACURBOND™ BDC C18-Phase erhält eine spezielle Basisdeaktivierungsbehandlung während der Herstellung von Silikamaterial zur Verringerung der silanophilen Aktivität
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analytische Chemie |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 120 Å |
| Menge | 1 |
| Stationäre Phase | C18 |