missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITGB1BP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 21359-1-AP-150UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16840965

  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

ITGB1BP2 may play a role during maturation and/or organization of muscles cells.
Spezifikation

Spezifikation

ITGB1BP2
Polyclonal
Unconjugated
ITGB1BP2
CHORDC3, ITGB1BP, ITGB1BP2, MELUSIN, MSTP015
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26548, 26549, 317258
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9R000, Q9UKP3
Itgb1bp2
ITGB1BP2 Fusion Protein Ag15808
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote