Learn More
ITGB1BP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | ITGB1BP2 |
---|---|
Konzentration | 0.18 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16850965
|
Proteintech
21359-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16840965
|
Proteintech
21359-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ITGB1BP2 may play a role during maturation and/or organization of muscles cells.Spezifikation
ITGB1BP2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9R000, Q9UKP3 | |
26548, 26549, 317258 | |
ITGB1BP2 Fusion Protein Ag15808 | |
Primary | |
-20°C | |
ITGB1BP2 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CHORDC3, ITGB1BP, ITGB1BP2, MELUSIN, MSTP015 | |
Itgb1bp2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |