Learn More
KGW Isotherm™ Isotherm Isolierdeckel aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10556232
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
1500 mL
2000 mL
2500 mL
3000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10556232
Marke: KGW Isotherm™ 17214
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flexible Anwendungsmöglichkeiten im Labor
Zur Verwendung mit (Geräte) Dewar-Behälter; Stopfen vom Typ 12
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Isolierdeckel