Learn More
Irinotecan hydrochloride trihydrate, 99%, Thermo Scientific™
Topoisomerase I inhibitor
178.65 CHF - 351.68 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 136572-09-3 |
|---|---|
| Summenformel | C33H39ClN4O6 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 623.15 |
| MDL-Nummer | MFCD01862255 |
| InChI-Schlüssel | GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N |
| Synonym | irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe |
| PubChem CID | 74990 |
| ChEBI | CHEBI:5971 |
| IUPAC-Name | hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15424769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62370.MC |
100mg |
178.65 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15434769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62370.MD |
250mg |
351.68 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 136572-09-3 | |
| 623.15 | |
| GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N | |
| 74990 | |
| hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride |
| C33H39ClN4O6 | |
| MFCD01862255 | |
| irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe | |
| CHEBI:5971 | |
| [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O |
Spezifikation
| Irinotecan hydrochloride trihydrate | |
| C33H39ClN4O6 | |
| 14,5091 | |
| Soluble in DMSO at 100mg/ml; Soluble in water at 25mg/ml with warming | |
| [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O | |
| 623.15 | |
| CHEBI:5971 | |
| 99% |
| 136572-09-3 | |
| MFCD01862255 | |
| irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe | |
| GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N | |
| hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride | |
| 74990 | |
| 677.19 (623.15 Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : DW1060750
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Irinotecan hydrochloride trihydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Irinotecan hydrochloride trihydrate