Learn More
Irinotecan hydrochloride trihydrate, 99%, Thermo Scientific™
Topoisomerase I inhibitor
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62370.MC
Menge 100mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15424769
  • 178.65 CHF / 100 Milligramm
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
136572-09-3
623.15
GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
74990
hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
C33H39ClN4O6
MFCD01862255
irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe
CHEBI:5971
[H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
Spezifikation
Irinotecan hydrochloride trihydrate
C33H39ClN4O6
100mg
irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe
GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
74990
677.19 (623.15 Anhydrous)
136572-09-3
MFCD01862255
14,5091
Soluble in DMSO at 100mg/ml; Soluble in water at 25mg/ml with warming
[H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
623.15
CHEBI:5971
99%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Irinotecan hydrochloride trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Irinotecan hydrochloride trihydrate