Learn More
Iridium black, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
438.67 CHF - 1654.59 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name iridium
SMILES [Ir]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15432877
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
047150.ME
500mg
438.67 CHF
500 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15412877
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
047150.04
2g
1654.59 CHF
2 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7439-88-5
192.22
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
iridium
Ir
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CHEBI:49666
[Ir]
Spezifikation
Iridium black
(metals basis)
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
[Ir]
192.22
CHEBI:49666
7439-88-5
Ir
UN3089
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
iridium
23924
99.95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
H228-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-095-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures