Learn More
Iridium black, 99.95% (metals basis)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iridium black |
| Farbe | Black |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN3089 |
| Reinheit (%) | 99.95% |