missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IPCEF1 Antibody (OTI3G2), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30035068 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30035068 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30035068 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271781F

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IPCEF1 Monoclonal antibody specifically detects IPCEF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IPCEF1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3G2
Konjugat FITC
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias interaction protein for cytohesin exchange factors 1, interactor protein for cytohesin exchange factors 1, KIAA0403interaction protein for cytohesin exchange factors 1 Interaction protein forcytohesin exchange factors 1, phosphoinositide binding protein PIP3-E, Phosphoinositide-binding protein PIP3-E, PIP3-E, RP3-402L9.2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human IPCEF1(NP_056368) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26034
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.