Learn More
Lenz Laborglasintrumente Jodzahlkolben mit konischer Schliffverbindung, ohne Kragen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03026052
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Description
- Mit hohlem Sechskantstopfen NS 29/32
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Specifications
300 ml | |
10/Packung | |
87 mm |
Duran Glas | |
NS 29/32 |