Learn More
Invitrogen™ Ribonuclease H
Baut speziell den RNA-Strang des RNA-DNA-Hybrids ab, um Oligoribonukleotide mit 5'-Phosphat-Terminus und einzelsträngige DNA zu produzieren
510.00 CHF - 1668.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 2 U/μl |
---|---|
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Enzym | RNase |
Produkttyp | Ribonuclease H |
Includes: Ribonuklease H enthält 30 Einheiten, die in einer Konzentration von 2 U/μl geliefert werden
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10368002
|
Invitrogen™
18021014 |
30 E |
510.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10378002
|
Invitrogen™
18021071 |
120 E |
1668.00 CHF
120 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Quelle: Aufgereinigt aus E. coli mit Exprimierung des E. coli-RNase H-Gens auf einem Plasmid.
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: Ribonuklease, unspezifische Endodeoxyribonuklease, 3‘- und 5‘-Exodeoxyribonuklease.
- Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolisiert 1 nmol RNA in 3H-markiertem Poly(A)Poly(dT) in 20 Minuten bei 37°C zu säurelöslichem Material.
- Reaktionsbedingungen der Einheit: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5 ), 0,1 M KCl, 10 mM MgCl2, 0,1 mM DTT, 5 % (Gewicht/Volumen) Saccharose, 0,5 nmol 3 H-markiertes Poly(A)Poly(dT) und Enzym in 50 μl, 20 Minuten lang bei 37°C.
Entfernung der mRNA während der Zweitstrang-cDNA-Synthese; Entfernung von Poly(A)-Sequenzen aus mRNA bei Vorhandensein von Oligo(dT); Oligodeoxyribonukleotide-gerichtete Spaltung von RNA; PCR- und Echtzeit-PCR; reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
2 U/μl | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
RNase | |
Ribonuclease H |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.