Learn More
Invitrogen™ Ribonuclease H
Beschreibung
Includes
Ribonuklease H enthält 30 Einheiten, die in einer Konzentration von 2 U/μl geliefert werden
- Quelle: Aufgereinigt aus E. coli mit Exprimierung des E. coli-RNase H-Gens auf einem Plasmid.
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: Ribonuklease, unspezifische Endodeoxyribonuklease, 3‘- und 5‘-Exodeoxyribonuklease.
- Einheiten-Definition: Eine Einheit hydrolisiert 1 nmol RNA in 3H-markiertem Poly(A)Poly(dT) in 20 Minuten bei 37°C zu säurelöslichem Material.
- Reaktionsbedingungen der Einheit: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5 ), 0,1 M KCl, 10 mM MgCl2, 0,1 mM DTT, 5 % (Gewicht/Volumen) Saccharose, 0,5 nmol 3 H-markiertes Poly(A)Poly(dT) und Enzym in 50 μl, 20 Minuten lang bei 37°C.
Entfernung der mRNA während der Zweitstrang-cDNA-Synthese; Entfernung von Poly(A)-Sequenzen aus mRNA bei Vorhandensein von Oligo(dT); Oligodeoxyribonukleotide-gerichtete Spaltung von RNA; PCR- und Echtzeit-PCR; reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2 U/μl |
| Inhalt und Lagerung | 4 Fläschchen Ribonuklease H mit jeweils 30 Einheiten, die in einer Konzentration von 2 U/µl geliefert werden. Bei -20°C in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät lagern. |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Enzym | RNase |
| Menge | 120 E |
| Produkttyp | Ribonuclease H |