Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid FP (Filter and Precipitator) Maxiprep Kit
Von Zellpellets bis hin zu ultrareiner DNA in weniger als einer Stunde
Marke: Invitrogen™ K210027
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Includes: Das PureLink HiPure Plasmid FP Maxiprep Kit enthält Equilibrierungspuffer, Resuspensionspuffer, Lysepuffer, Fällungspuffer, RNase A, Waschpuffer, Elutionspuffer, TE-Puffer, HiPure Filtersäulen und ein PureLink HiPure Fällungsmodul. Das PureLink HiPure Präzipitationsmodul enthält HiPure Fällungsmittel sowie 5 ml- und 30 ml-Spritzen.
Beschreibung
Für die Transfektion geeignet. Das PureLink HiPure Plasmid FP (Filter und Präzipitator) Maxiprep Kit isoliert Plasmid-DNA. Mit den in diesem Kit enthaltenen HiPure Filtersäulen und HiPure Präzipitatoren können Sie Plasmid-DNA ohne die in herkömmlichen Isolationsprotokollen erforderliche Zentrifugation reinigen. Die Qualität der gereinigten Plasmid-DNA entspricht der von zwei Durchflüssen durch Cäsiumchlorid-Gradienten – die derzeit strengste Methode für die DNA-Aufreinigung – und eignet sich daher für Transfektion und andere Anwendungen, die hochreine Plasmid-DNA benötigen.
- Einfache Protokolle – Bakterienlysatklärung und Isopropanolfällung ohne Zentrifugation
- Schnelle Ergebnisse – von E. coli-Zellpellets zu hochreiner, transfektionsfähiger Plasmid-DNA in etwa 60 Minuten
- Hohe Ausbeute – bis zu 850 μg aus einem Plasmid mit vielen Kopien
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Spezifikation
Filtersäule | |
Säule | |
Bakterienkultur | |
Plasmid-DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
< 40 kb, Low-Copy-Plasmid, High-Copy-Plasmid, BAC | |
PureLink™ | |
25 Aufreinigungen | |
Plasmid-DNA | |
1 h |
Das PureLink™ HiPure Plasmid FP Maxiprep-Kit enthält Äquilibrierpuffer, Resuspensionspuffer, Lysepuffer, Fällungspuffer, RNase A, Waschpuffer, Elutionspuffer, TE-Puffer, HiPure Filtersäulen und ein PureLink™ HiPure Präzipitationsmodul. Das PureLink™ HiPure Präzipitationsmodul enthält HiPure Präzipitatoren sowie 5 ml- und 30 ml-Spritzen. Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. | |
Anionenaustauschharz mit Lysatklärungsfilter und Abscheider | |
15 ml | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription | |
25 Aufreinigungen | |
> 200 µg (große) Plasmid-DNA | |
Plasmid FP-MaxiPrep-Kit | |
Transfektionsgrad | |
PureLink™ | |
1000µ g |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.