Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid FP (Filter and Precipitator) Maxiprep Kit
Von Zellpellets bis hin zu ultrareiner DNA in weniger als einer Stunde
433.00 CHF - 960.00 CHF
Spezifikation
Säulentyp Filtersäule
Inhalt und Lagerung Das PureLink™ HiPure Plasmid FP Maxiprep-Kit enthält Äquilibrierpuffer, Resuspensionspuffer, Lysepuffer, Fällungspuffer, RNase A, Waschpuffer, Elutionspuffer, TE-Puffer, HiPure Filtersäulen und ein PureLink™ HiPure Präzipitationsmodul. Das PureLink™ HiPure Präzipitationsmodul enthält HiPure Präzipitatoren sowie 5 ml- und 30 ml-Spritzen. Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern.
Format Säule
Isolation Technology Anionenaustauschharz mit Lysatklärungsfilter und Abscheider
Probentyp Bakterienkultur
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Das PureLink HiPure Plasmid FP Maxiprep Kit enthält Equilibrierungspuffer, Resuspensionspuffer, Lysepuffer, Fällungspuffer, RNase A, Waschpuffer, Elutionspuffer, TE-Puffer, HiPure Filtersäulen und ein PureLink HiPure Fällungsmodul. Das PureLink HiPure Präzipitationsmodul enthält HiPure Fällungsmittel sowie 5 ml- und 30 ml-Spritzen.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10651934
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
K210027
25 Aufreinigungen
960.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10256783
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
K210026
10 Aufreinigungen
433.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Transfektion geeignet. Das PureLink HiPure Plasmid FP (Filter und Präzipitator) Maxiprep Kit isoliert Plasmid-DNA. Mit den in diesem Kit enthaltenen HiPure Filtersäulen und HiPure Präzipitatoren können Sie Plasmid-DNA ohne die in herkömmlichen Isolationsprotokollen erforderliche Zentrifugation reinigen. Die Qualität der gereinigten Plasmid-DNA entspricht der von zwei Durchflüssen durch Cäsiumchlorid-Gradienten – die derzeit strengste Methode für die DNA-Aufreinigung – und eignet sich daher für Transfektion und andere Anwendungen, die hochreine Plasmid-DNA benötigen.
  • Einfache Protokolle – Bakterienlysatklärung und Isopropanolfällung ohne Zentrifugation
  • Schnelle Ergebnisse – von E. coli-Zellpellets zu hochreiner, transfektionsfähiger Plasmid-DNA in etwa 60 Minuten
  • Hohe Ausbeute – bis zu 850 μg aus einem Plasmid mit vielen Kopien
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Spezifikation
Spezifikation
Filtersäule
Säule
Bakterienkultur
Plasmid-DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
> 200 µg (große) Plasmid-DNA
Plasmid FP-MaxiPrep-Kit
Plasmid-DNA
1 h
Das PureLink™ HiPure Plasmid FP Maxiprep-Kit enthält Äquilibrierpuffer, Resuspensionspuffer, Lysepuffer, Fällungspuffer, RNase A, Waschpuffer, Elutionspuffer, TE-Puffer, HiPure Filtersäulen und ein PureLink™ HiPure Präzipitationsmodul. Das PureLink™ HiPure Präzipitationsmodul enthält HiPure Präzipitatoren sowie 5 ml- und 30 ml-Spritzen. Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern.
Anionenaustauschharz mit Lysatklärungsfilter und Abscheider
15 ml
Sequenzierung der nächsten Generation, Transfektion, Klonen, Sequenzierung, Transformation, Nukleinsäurebeschriftung, PCR, In-vitro-Transkription
< 40 kb, Low-Copy-Plasmid, High-Copy-Plasmid, BAC
PureLink™
Transfektionsgrad
PureLink™
1000µ g
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.