Learn More
Invitrogen™ siPORT™NeoFX Transfektionsmittel, Serum-kompatibel
Diese Lipid-Formulierung kann verwendet werden, um adhärente Zellen mit siRNA effizient zu transfizieren, da sie ohne erhöhte Zytotoxizität subkultiviert werden
Marke: Invitrogen™ AM4511M
Additional Details : Gewicht : 0.10500kg
Includes: Ein Röhrchen mit 0.4ml
Beschreibung
- Vielseitig: Funktioniert mit einer breiten Palette an Zelllinien
- Reproduzierbar: Liefert konsistente Ergebnisse – von Charge zu Charge, von Platte zu Platte und von Well zu Well
- Effizient: Leistet mit hoher siRNA-Transfektionseffizienz, wodurch niedrige siRNA-Konzentrationen verwendet werden können, um unspezifische Effekte zu minimieren
- Schnelle Reverse-Transfektion von Zellen, wie sie plattiert sind, wodurch ein Tag eingespart wird
- Reverse-Transfektion von Zellen wie sie plattiert sind, spart einen Tag ein
- Optimiert für geringere siRNA-Konzentrationen und hohe Reproduzierbarkeit
- Kompatibel mit einer breiten Palette an Zelllinien
Zellkultur, RNAi-Transfektion, Synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Synthetische siRNA | |
siPORT™NeoFX Transfection Agent, Serum Compatible with manual | |
Lagerung bei -4 °C. |
Mit Handbuch | |
1 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.