Learn More
Invitrogen™ siPORT™ NeoFX™ Transfection Agent with manual
Diese Lipid-Formulierung kann verwendet werden, um adhärente Zellen mit siRNA effizient zu transfizieren, da sie ohne erhöhte Zytotoxizität subkultiviert werden
676.00 CHF - 1258.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
---|---|
Zelltyp | Stammzelle, Primärzelle, Zelllinien |
Format | 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben |
Probentyp | Synthetische siRNA |
Transfection Technique | Lipid-basierte Transfektion |
Includes: Ein Röhrchen mit 0.4ml
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10218704
|
Invitrogen™
AM4510 |
Transfektionsreagenz | 400 μl |
676.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10197234
|
Invitrogen™
AM4510M |
Transfektionsreagenz | 400 μl |
686.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10137004
|
Invitrogen™
AM4511 |
Transfektionsreagenz | 1 ml |
1258.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10005124
|
Invitrogen™
AM4511M |
Transfektionsreagenz | 1mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Vielseitig: Funktioniert mit einer breiten Palette an Zelllinien
- Reproduzierbar: Liefert konsistente Ergebnisse – von Charge zu Charge, von Platte zu Platte und von Well zu Well
- Effizient: Leistet mit hoher siRNA-Transfektionseffizienz, wodurch niedrige siRNA-Konzentrationen verwendet werden können, um unspezifische Effekte zu minimieren
- Schnelle Reverse-Transfektion von Zellen, wie sie plattiert sind, wodurch ein Tag eingespart wird
- Reverse-Transfektion von Zellen wie sie plattiert sind, spart einen Tag ein
- Optimiert für geringere siRNA-Konzentrationen und hohe Reproduzierbarkeit
- Kompatibel mit einer breiten Palette an Zelllinien
Zellkultur, RNAi-Transfektion, Synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Transfektionsreagenz |
Stammzelle, Primärzelle, Zelllinien | |
Synthetische siRNA | |
Transfektion | |
Ambion™, siPORT™ | |
Ja |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.