Learn More
Invitrogen™ siPORT™ NeoFX™ Transfection Agent with manual
Diese Lipid-Formulierung kann verwendet werden, um adhärente Zellen mit siRNA effizient zu transfizieren, da sie ohne erhöhte Zytotoxizität subkultiviert werden
Marke: Invitrogen™ AM4510
608.40 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Includes: Ein Röhrchen mit 0.4ml
Beschreibung
- Vielseitig: Funktioniert mit einer breiten Palette an Zelllinien
- Reproduzierbar: Liefert konsistente Ergebnisse – von Charge zu Charge, von Platte zu Platte und von Well zu Well
- Effizient: Leistet mit hoher siRNA-Transfektionseffizienz, wodurch niedrige siRNA-Konzentrationen verwendet werden können, um unspezifische Effekte zu minimieren
- Schnelle Reverse-Transfektion von Zellen, wie sie plattiert sind, wodurch ein Tag eingespart wird
- Reverse-Transfektion von Zellen wie sie plattiert sind, spart einen Tag ein
- Optimiert für geringere siRNA-Konzentrationen und hohe Reproduzierbarkeit
- Kompatibel mit einer breiten Palette an Zelllinien
Zellkultur, RNAi-Transfektion, Synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Stammzelle, Primärzelle, Zelllinien | |
Synthetische siRNA | |
Transfektion | |
Ambion™, siPORT™ | |
400 μl | |
Raumtemperatur |
Bei 4 °C lagern. | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Transfektionsreagenz | |
Ja |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.