Learn More
Interferon gamma Mouse, Clone: IFNG/466, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 523.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Interferon gamma |
---|---|
Klon | IFNG/466 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15980208
|
EnquireBio
3458-MSM4-P0 |
20 μg | N/A | |||||||
15990208
|
EnquireBio
3458-MSM4-P1 |
100 μg |
523.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Interferon gamma | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
3458 | |
Purified recombinant human IFN-gamma | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
20-25kDa |
IFNG/466 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_000610 | |
IFNG | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
PMA stimulated human peripheral blood mononuclear cells. Renal or testicular carcinoma. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interferon gamma Mouse, Clone: IFNG/466, enQuireBio™