Learn More
Interferon gamma Mouse, Clone: IFNG/466, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 3458-MSM4-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15990208
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Spezifikation
Interferon gamma
Cytoplasmic and Cell Surface
IFNG/466
Unconjugated
NP_000610
Mouse
20-25kDa
Protein A/G Purified
RUO
3458
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
IFNG
Purified recombinant human IFN-gamma
PMA stimulated human peripheral blood mononuclear cells. Renal or testicular carcinoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interferon gamma Mouse, Clone: IFNG/466, enQuireBio™ > 100 μg