Learn More
Novus Biologicals™ Integrin beta 8 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Signal Transduction |
| Ziel | Integrin beta 8 |
| Synonym | integrin beta-8, integrin, beta 8 |
| Gensymbol | ITGB8 |