Learn More
Integrin beta 6 Antibody (437216) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Integrin beta 6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 6 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Integrin beta 6 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 437216 |
| Konjugat | DyLight 550 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | integrin beta-6, integrin, beta 6 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Integrin β6, Gly22-Asn707, Accession # P18564 |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant |
| Mehr anzeigen |