Learn More
Hirschmann™ Einlassventile
Für den Einsatz mit Ceramus™, Solarus™, Opus™, ceramus™ classic für 30- und 60-ml-EM-Spender für 10- bis 60-ml-Batteriebetrieb™
Marke: Hirschmann™ 9316510
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Kann verwendet werden mit:- ceramus™
- solarus™
- opus™
- ceramus™ classic für 30 + 60 ml
- EM-Spender für 10–60 ml akku drive™
Spezifikation
Saugventil | |
Absaugung, Ceramus Classic bis 10 ml EM-Spender 2 bis 10 ml und Batteriebetrieb o.R. |