Learn More
Hirschmann™ Einlassventile
Für den Einsatz mit Ceramus™, Solarus™, Opus™, ceramus™ classic für 30- und 60-ml-EM-Spender für 10- bis 60-ml-Batteriebetrieb™
32.35 CHF - 37.75 CHF
Spezifikation
Produkttyp Saugventil
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10094280
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
9316510
Absaugung, Ceramus Classic bis 10 ml EM-Spender 2 bis 10 ml und Batteriebetrieb o.R.
32.35 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10462681
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hirschmann™
9316515
Sauger, Ceramus, Solarus, Opus, ceramus Classic für 30 + 60 ml, EM-Spender für 10 bis 60 ml Akkuantrieb
37.75 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kann verwendet werden mit:
  • Ceramus ™
  • solarus™
  • opus™
  • ceramus™ classic für 30 + 60 ml
  • EM-Spender für 10–60 ml akku drive™
Spezifikation
Spezifikation
Saugventil