Beschreibung
Insulin Monoclonal antibody specifically detects Insulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Insulin |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | rIRDN/4782 |
| Konjugat | DyLight 594 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human Insulin protein |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |