Beschreibung
INPP4B Monoclonal antibody specifically detects INPP4B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | INPP4B |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | S08-7C7 |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Gen-Alias | inositol polyphosphate-4-phosphatase, type II, 105kDa, type II inositol-3,4-bisphosphate 4-phosphatase |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide of human INPP4B (Uniprot # O15327) |
| Mehr anzeigen |