Learn More
Novus Biologicals™ Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-176 of E.coli Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 The Recombinant E. coli Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant E. coli Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 10% glycerol, 50mM NaCl |
| Molekulargewicht | 21.9kDa |
| Reinigungsverfahren | SDS-PAGE |
| Menge | 0,5 mg |
| Quelle | Bacteria |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Inorganic Pyrophosphatase/PPA1 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |