missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ InnovaCoat (R) GOLD 80nm Midi Antibody Labeling Kit
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Features
- Proprietary surface coat reduces risk of sub-optimal antibody performance
- Ultra-stable
- Covalently link antibodies and analytes
- Simple conjugation processes
- Different surface chemistries
- Antibody-GOLD conjugates in just 15 minutes
- Enhanced assay sensitivity
- Protective coat prevents metal-antibody interactions
- Coating procedure not dependent on isoelectric point of antibody
- Rapid screening of multiple antibodies for assay development
- Reduced antibody loading without aggregation
- No pH titrations
- Fully scalable – from R&D to production
- Custom InnovaCoat™ labeling services
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Menge | 1 Tests |
| Produkttyp | Antikörpermarkierungskit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?