missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H5N1 Hemagglutinin Rabbit anti-Influenza virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
352.00 CHF - 597.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Influenza A H5N1 Hemagglutinin |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18338125
|
Novus Biologicals
NBP3-12801-50UL |
50 μg |
352.00 CHF
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18303475
|
Novus Biologicals
NBP3-12801-100UL |
100 μg |
597.00 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Influenza A H5N1 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H5N1 Hemagglutinin in Influenza virus samples. It is validated for Western Blot, ELISASpezifikation
| Influenza A H5N1 Hemagglutinin | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Immunology, Virology Bacteria and Parasites | |
| 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Influenza virus | |
| Purified, recombinant Influenza A H5N1 Hemagglutinin (AAC32099.1; Met1-Gln531) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts