missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H5N1 Hemagglutinin Rabbit anti-Influenza virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-12801-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Influenza A H5N1 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H5N1 Hemagglutinin in Influenza virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Influenza A H5N1 Hemagglutinin | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative | |
| Purified, recombinant Influenza A H5N1 Hemagglutinin (AAC32099.1; Met1-Gln531) | |
| 100 μg | |
| Immunology, Virology Bacteria and Parasites | |
| Influenza virus | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur