Learn More
Influenza A H5N1 Hemagglutinin anti-Influenza virus, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18370147 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 Plates
5 Plates
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18370147 15 Plates 15 Stück
18338105 5 Plates 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18370147 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31281815PLATES
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H5N1 Hemagglutinin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Anwendungen ELISA
Konjugat Unconjugated
Menge 15 Plates
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Zielspezies Influenza virus
Inhalt und Lagerung Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Produkttyp Antibody Pairs