Learn More
Influenza A H5N1 Hemagglutinin anti-Influenza virus, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18338105 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 Plates
5 Plates
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18338105 5 Plates 5 Stück
18370147 15 Plates 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18338105 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP3128185PLATES
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H5N1 Hemagglutinin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Anwendungen ELISA
Konjugat Unconjugated
Menge 5 Plates
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Zielspezies Influenza virus
Inhalt und Lagerung Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Produkttyp Antibody Pairs