Learn More
Saint Gobain Life Sciences Industrieschläuche
Empfohlen für Schweißgeräte, Automobil- und elektromechanische Industrien. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ Chloropren-Schläuche weisen eine hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Verwitterung auf.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 720345
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11372114
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
With its good mechanical, chemical, electrical, and heat resistant (thermal) properties, Versilon™ Chloroprene Flexible Tubing from Saint-Gobain is recommended for a wide range of industrial applications. Its economic cost makes it an ideal industrial tubing. Chloroprene flexible tubing is used as much for cable insulation as for transfer of nitrogen and helium gases. It is recommended for welding equipment, automotive, and electro-mechanical industries. Additionally, chloroprene tubing shows an outstanding resistance to UV and weathering.
  • Resistance to hydrocarbons and mineral oils
  • Good ageing; ozone resistant
  • High dielectrical strength
Typical Applications
  • General industrial
  • Cable insulation
  • Nitrogen and helium gas transfer
  • Welding equipment
  • Automotive
  • Electro-mechanical industries
Spezifikation
Spezifikation
Tubing
5 mm
0.315 in.
164 ft.
0.06 in.
-4°F
50 m
Non-sterile
50 (Shore A)
212°F
0.197 in.
Synthetischer Gummi
8 mm
1 m
1.5 mm
-20 °C
60 lb-f/in
Schwarz
Flexibel
100 °C