Learn More
Saint Gobain Life Sciences Industrieschläuche
Empfohlen für Schweißgeräte, Automobil- und elektromechanische Industrien. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ Chloropren-Schläuche weisen eine hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Verwitterung auf.
2.30 CHF - 261.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Material | Rubber |
Farbe | Schwarz |
MaxOperatingTempEnglish | 212°F |
MaxOperatingTempMetric | 100 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11362114
|
Saint Gobain Life Sciences
720240 |
4 mm | 6 mm | 1 mm |
261.00 CHF
100 Meter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15670181
|
Saint Gobain Life Sciences
720345 |
5 mm | 8 mm | 1.5 mm |
165.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10348284
|
Saint Gobain Life Sciences
720480 |
7 mm | 10 mm | 1.5 mm |
247.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11372114
|
Saint Gobain Life Sciences
720345 |
5 mm | 8 mm | 1.5 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Produktmerkmale und Vorteile
- Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Mineralöle
- Gute Alterungsbeständigkeit; ozonbeständig
- Hohe Spannungsfestigkeit
Typische Anwendungen
- Allgemeine Industrie
- Kabelisolierung
- Stickstoff- und Heliumgasübertragung
- Schweißgeräte
- Automobilindustrie
- Elektro-mechanische Industrie
Spezifikation
Tubing | |
Schwarz | |
100 °C |
Rubber | |
212°F |