Learn More
Saint Gobain Life Sciences Industrieschläuche
Empfohlen für Schweißgeräte, Automobil- und elektromechanische Industrien. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ Chloropren-Schläuche weisen eine hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Verwitterung auf.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 720240
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11362114
  • 261.00 CHF / 100 Meter
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Produktmerkmale und Vorteile
  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Mineralöle
  • Gute Alterungsbeständigkeit; ozonbeständig
  • Hohe Spannungsfestigkeit
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Industrie
  • Kabelisolierung
  • Stickstoff- und Heliumgasübertragung
  • Schweißgeräte
  • Automobilindustrie
  • Elektro-mechanische Industrie
Spezifikation
Spezifikation
Tubing
4 mm
0.24 in.
328.1 ft.
0.04 in.
-13°F
100 m
Schwarz
212°F
0.16 in.
Synthetischer Gummi
6 mm
100 m
1 mm
-25 °C
Heat Resistant
Flexibel
100 °C