Learn More
Saint Gobain Life Sciences Industrieschläuche
Empfohlen für Schweißgeräte, Automobil- und elektromechanische Industrien. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ Chloropren-Schläuche weisen eine hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Verwitterung auf.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 720480
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Description
Produktmerkmale und Vorteile
- Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Mineralöle
- Gute Alterungsbeständigkeit; ozonbeständig
- Hohe Spannungsfestigkeit
Typische Anwendungen
- Allgemeine Industrie
- Kabelisolierung
- Stickstoff- und Heliumgasübertragung
- Schweißgeräte
- Automobilindustrie
- Elektro-mechanische Industrie
Specifications
Tubing | |
7 mm | |
0.39 in. | |
164 ft. | |
0.06 in. | |
-13°F | |
50 m | |
Schwarz | |
100 °C |
0.28 in. | |
Rubber | |
10 mm | |
50 m | |
1.5 mm | |
-25 °C | |
Heat Resistant | |
212°F |