Learn More
Thermo Scientific™ Impeller Sleeve and Connector for Drive Shaft DS300
Artikelnummer. 30040285 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 l
100 l
200 l
Zur Verwendung mit (Geräte):
108 cm (43 in.) Antriebswelle
66 cm (26 in.) Antriebswelle
84 cm (33 in.) Antriebswelle
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
12 Stück
7 Stück
Product Code. 30040285
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ SH30749.13
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Impeller sleeve for open-top mixing supports mixing applications in bioproduction using Thermo Scientific™ Bioprocess Containers (BPCs) for Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Mixer, with impeller-based mixing in open or closed designs.
  • For use with the open top BPC tank liner and re-usable hub.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 200 l
Zur Verwendung mit (Geräte) 108 cm (43 in.) Antriebswelle
Typ Impeller Sleeve