Learn More
Velp Scientifica™ Imhoff-Konus
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Material:
Glas
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Velp Scientifica™ Konus nach Imhoff Cone zur Verwendung mit Flockkulatoren der Reihen FCS und JLT.
- Transparent für gute Sichtbarkeit
- Erhältlich in Glas oder Kunststoff
- Lieferbar mit Graduierung
- Zur Verwendung mit Flockulatoren
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FCS, JLT |
| Material | Glas |