Learn More
IL20RB Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20521-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16850065
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IL20RB and IL20RA.[supplied by OMIM, Feb 2009].
Spezifikation
Spezifikation
IL20RB
Polyclonal
Unconjugated
IL20RB
DIRS1, FNDC6, IL 20 receptor subunit beta, IL 20R beta, IL 20R2, IL 20RB, IL20RB, interleukin 20 receptor beta
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
53833
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6UXL0
IL20RB
IL20RB Fusion Protein Ag14368