missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL20RB Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | IL20RB |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16850065
|
Proteintech
20521-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16840065
|
Proteintech
20521-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
IL20RB and IL20RA.[supplied by OMIM, Feb 2009].Spezifikation
IL20RB | |
Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6UXL0 | |
53833 | |
IL20RB Fusion Protein Ag14368 | |
Primary | |
-20°C | |
IL20RB |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DIRS1, FNDC6, IL 20 receptor subunit beta, IL 20R beta, IL 20R2, IL 20RB, IL20RB, interleukin 20 receptor beta | |
IL20RB | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |