Learn More
IL-4 Rat, APC, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
122.00 CHF - 346.00 CHF
Spezifikation
Antigen | IL-4 |
---|---|
Klon | 11B11 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962538
|
EnquireBio
QAB81-APC-25ug |
25 μg |
122.00 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15952538
|
EnquireBio
QAB81-APC-100ug |
100 μg |
346.00 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
IL-4 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
16189 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
11B11 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_067258 | |
Il4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IL-4 Rat, APC, Clone: 11B11, enQuireBio™