Learn More
IL-4 Rat, APC, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB81-APC-25ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| IL-4 | |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Il4 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 16189 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| 11B11 | |
| APC | |
| NP_067258 | |
| Rat | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IL-4 Rat, APC, Clone: 11B11, enQuireBio™ > 25 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur