missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The IL-3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2119 and based on accession number NM_588. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | RIPA buffer |
| Reinheit | Protein |
| Testspezifität | Homo sapiens interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple) (IL3), mRNA. |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinie | Novus |
| Protein State | Native |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?