Learn More
Novus Biologicals™ IL-1 RII Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18251393 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18251393
Marke: Novus Biologicals™ NBL111927
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The IL-1 RII Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC22186 and based on accession number NM_4633. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens interleukin 1 receptor, type II (IL1R2), transcript variant 1, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke