missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKBKAP Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18471223 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18471223 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18471223 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP171918AF488

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IKBKAP Polyclonal antibody specifically detects IKBKAP in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IKBKAP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DYS, elongator complex protein 1, ELP1DKFZp781H1425, FD, FLJ12497, IKAPdysautonomia (Riley-Day syndrome, hereditary sensory autonomic neuropathy typeIII), IkappaB kinase complex-associated protein, IKI3, IKK complex-associated protein, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinasecomplex-associated protein, p150, TOT1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 1150 and 1200 of human Inhibitor of Kappa Light Polypeptide Gene Enhancer in B-cells, Kiinase Complex-Associated Protein using the numbering given in entry NP_003631.2 (GeneID 8518).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8518
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.