Beschreibung
- Magnetrührstab aus PTFE, mit zentrischem PEEK-Ring zur Verringerung der Reibung und besseren Konzentrizität bei unebenen Behälterböden.
- Für große Gefäße, turbulentes Mischen bei niedrigen Geschwindigkeiten.
- Länge: 140 mm, Durchmesser: 27 mm, Durchmesser mit Ring: 35 mm.
- Alle Materialien sind FDA-konform.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Turbulentes Mischen bei niedrigen Drehzahlen |
| Temperaturbereich (metrisch) | 120 °C |
| Gewicht (metrisch) | 0,22 kg |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |
| Material | PEEK und PTFE |
| Form | Kugel |
| Typ | Rührstab |