Beschreibung
- Mit Kreuzschlitzgelenk für Muffe 14-259-123 und Winkelstange zur Befestigung
- Zur Verwendung mit den Stativen 14-259-86 und 14-259-039
- Geeignet für Gefäße mit 1 3/8 bis 11 Zoll (40 bis 330 mm) Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Kreuzmuffenklemme R 270 |
| Menge | Je 1 |
| Typ | RH 5 Spannhalter |