Learn More
IgT Antibody (Z55F8*C3) - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18613328 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
0.10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18613328 0.025 mg 0.03 Milligramm
18247261 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18613328 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2611270.025mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.67 CHF
    237.30 CHF / 0.03 Milligramm
    Sparen 26.37 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgT Monoclonal specifically detects IgT in Fish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgT
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon Z55F8*C3
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot neat, ELISA neat, Immunohistochemistry 1:5
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias IgZ, Immunoglobulin IgT
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Ovalbumin-conjugated synthetic peptide
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Fish
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus