missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-omega/IFNW1 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18300575 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18300575 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18300575 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299256FR

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IFN-omega/IFNW1 Polyclonal specifically detects IFN-omega/IFNW1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFN-omega/IFNW1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias IFN-omega 1, interferon omega-1, Interferon alpha-II-1, interferon omega-1, interferon, omega 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant IFN-omega/IFNW1 (P05000; Met1-Ser195).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3467
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.