Learn More
IFN gamma Rat, V450, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB83-V450-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15952558
  • 372.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IFN gamma
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Ifng
Protein A/G Purified
RUO
15978
IgG1 κ
Flow Cytometry
XMG1.2
Violet Fluor 450 (V450)
NP_032363
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.